Få mere at vide
Acetaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30041144
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041144 100 g
18000080 1 g
17919969 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA132600100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-07-0
Molekylær formel C2 H4 O
Molekylvægt (g/mol) 44.05
Synonym Acetaldehyde (8CI, 9CI, ACI), Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, MeSH ID: D000079, NSC 7594
IUPAC navn Acetaldehyd
SMIL CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Formel vægt 44.0262