Få mere at vide
Acetaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238363
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
32238363 500 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 32238363 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8000040501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For synthesis
Acetaldehyde is an organic compound and one of the significant aldehydes. Acetaldehyde is employed to produce acetic anhydride, acetic acid, cellulose acetate, pyridine derivatives, pentaerythritol, peracetic acid, and terephthalic acid. Furthermore, it is used as a solvent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde
CAS 75-07-0
Smeltepunkt -123°C
Tæthed 0.78 g/cm³ at 20°C
Kogepunkt 20.4°C (1013 hPa)
Flammepunkt -38.89°C (closed cup)
Mængde 500 mL
Synonym Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde, Acetaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 44.05
Grad Not Available