Få mere at vide
Acetaldehyd ethylpropargylacetal, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732084 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10732084 5 g Glasflaske 5g
10025493 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10732084 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 390640050
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 18669-04-0
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00066344
InChI nøgle QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86774
IUPAC navn 3-(1-ethoxyethoxy)prop-1-yn
SMIL CCOC(C)OCC#C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8930g/mL
Kogepunkt 141°C to 142°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4150 to 1.417
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.893
Synonym 3-1-ethoxyethoxy prop-1-yne, acetaldehyde ethyl propargyl acetal, 1-propyne, 3-1-ethoxyethoxy, 1-ethoxy-1-prop-2-yn-1-yloxy ethane, 3-1-ethoxyethoxy propyne, 1-ethoxyethoxy-2-propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2-propyne, 5-methyl-4,6-dioxa-1-octyne, 1-propyne,3-1-ethoxyethoxy
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.