Få mere at vide
Acetaldehyde dimethyl acetal, 98+%
Beskrivelse
Acetaldehyd-dimethylacetal kan anvendes til fremstilling af glucosidderivater af steganol. Det kan anvendes som polymeropløsningsmiddel til indkapsling af vandopløseligt modelprotein, bovint serumalbumin til bionedbrydelig poly(D,L-mælkesyre).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acetaldehyd-dimethylacetal kan anvendes til fremstilling af glucosidderivater af steganol. Det kan anvendes som polymeropløsningsmiddel til indkapsling af vandopløseligt modelprotein, bovint serumalbumin til bionedbrydelig poly(D,L-mælkesyre).
Opløselighed Opløseligt i vand
(1000 mg/ml ved 25 °C), alkoholer, chloroform, ether og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaldehyde dimethyl acetal |
| Smeltepunkt | -113°C |
| Tæthed | 0.852 |
| Kogepunkt | 63°C to 65°C |
| Flammepunkt | −17°C (1°F) |
| Lugt | Sweet |
| Brydningsindeks | 1.367 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2377 |
| Beilstein | 1697039 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetaldehyde dimethyl acetal
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,1-Dimethoxyethane