Få mere at vide
Acetaldehyde dimethyl acetal, 98+%
Artikelnummer. 11404353
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11404353
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10939.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 534-15-6 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Acetaldehyd-dimethylacetal kan anvendes til fremstilling af glucosidderivater af steganol. Det kan anvendes som polymeropløsningsmiddel til indkapsling af vandopløseligt modelprotein, bovint serumalbumin til bionedbrydelig poly(D,L-mælkesyre).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetaldehyd-dimethylacetal kan anvendes til fremstilling af glucosidderivater af steganol. Det kan anvendes som polymeropløsningsmiddel til indkapsling af vandopløseligt modelprotein, bovint serumalbumin til bionedbrydelig poly(D,L-mælkesyre).
Opløselighed Opløseligt i vand
(1000 mg/ml ved 25 °C), alkoholer, chloroform, ether og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-15-6
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.122
MDL nummer MFCD00008493
InChI nøgle SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane
PubChem CID 10795
IUPAC navn 1,1-dimethoxyethan
SMIL CC(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde dimethyl acetal
Smeltepunkt -113°C
Tæthed 0.852
Kogepunkt 63°C to 65°C
Flammepunkt −17°C (1°F)
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.367
Mængde 100 g
FN nummer UN2377
Beilstein 1697039
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3226
Opløselighedsinformation Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),alcohols,chloroform,ether,and acetone.
Formel vægt 90.12
Procent renhed ≥98%