Få mere at vide
Acetaldehyde diethyl acetal, 99%
Artikelnummer. 11444694
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444694 100 g 100g
11454694 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444694 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13701.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-57-7 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Acetaldehyd diethylacetal bruges som et smagsstof til at give frugt, nødder, rom og whisky smag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Acetaldehyd-diethylacetal bruges som et smagsstof til at give frugt, nødder, rom og whiskysmag.
Opløselighed Opløseligt i vand (46 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i nedkølet tilstand. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-57-7
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00009243
InChI nøgle DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetal, acetaldehyde diethyl acetal, diethyl acetal, ethane, 1,1-diethoxy, diaethylacetal, acetale, ethylidene diethyl ether, acetal diethylique, diethylacetal, 1,1-dietossietano
PubChem CID 7765
IUPAC navn 1,1-diethoxyethan
SMIL CCOC(C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde diethyl acetal
Smeltepunkt -100°C
Tæthed 0.831
Kogepunkt 101°C to 102°C
Flammepunkt −21°C (−6°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.381
Mængde 100 g
FN nummer UN1088
Beilstein 1098310
Merck Index 14,38
Opløselighedsinformation Soluble in water (46g/L at 20°C).
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetal