Få mere at vide
Acetaldehyd, 99,5%, ekstra rent
Artikelnummer. 10705041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10705041 10 mL Glasflaske 10ml
10061530 250 mL Glasflaske 250ml
10051530 1 L Glasflaske 1 L
10423215 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10705041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149510100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.30 DKK
    216.65 DKK / 10ml
    Spare 23.65 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-07-0
Molekylær formel C2H4O
Molekylvægt (g/mol) 44.04
MDL nummer MFCD00006991
InChI nøgle IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
IUPAC navn acetaldehyd
SMIL CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde
Navn note Extra Pure
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -123.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7850g/mL
Kogepunkt 21.0°C
Flammepunkt −27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.4% min. (GC)
Lugt Pungent
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CHO
Brydningsindeks 1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm)
Mængde 10 mL
Beilstein 01, 594
Fieser 01,3
Merck Index 15, 40
Specifik vægtfylde 0.785
Opløselighedsinformation Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Formel vægt 44.04
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Volatile Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.