Få mere at vide
Acetaldehyde, 99.5%, extra pure
Artikelnummer. 10051530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10051530 1 L Glasflaske 1 L
10705041 10 mL Glasflaske 10ml
10061530 250 mL Glasflaske 250ml
10423215 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10051530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149510010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-07-0
Molekylær formel C2H4O
Molekylvægt (g/mol) 44.04
MDL nummer MFCD00006991
InChI nøgle IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
IUPAC navn acetaldehyd
SMIL CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde
Navn note Extra Pure
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -123.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7850g/mL
Kogepunkt 21.0°C
Flammepunkt −27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.4% min. (GC)
Lugt Pungent
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CHO
Brydningsindeks 1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm)
Mængde 1 L
Beilstein 01, 594
Fieser 01,3
Merck Index 15, 40
Specifik vægtfylde 0.785
Opløselighedsinformation Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Formel vægt 44.04
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Volatile Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.