Få mere at vide
Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaldehyde diethylacetal |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 118.0994 |
| Procent renhed | >95% |