Få mere at vide
Acebutolol hydrochloride, Thermo Scientific™
Cardioselective beta-adrenergic blocker
507.47 DKK - 1850.77 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 34381-68-5
Molekylær formel C18H29ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 372.89
MDL nummer MFCD00078860
InChI nøgle KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N
Synonym acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn
PubChem CID 441307
ChEBI CHEBI:2380
IUPAC navn hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride
SMIL [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15445959
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.03
1g
507.47 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15455959
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.06
5g
1052.25 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15465959
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.09
10g
1850.77 DKK
10g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
34381-68-5
372.89
KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N
441307
hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride
C18H29ClN2O4
MFCD00078860
acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn
CHEBI:2380
[H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O
Tekniske data
Acebutolol hydrochloride
C18H29ClN2O4
14,19
KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N
hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride
441307
372.89
34381-68-5
MFCD00078860
acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn
[H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O
372.89
CHEBI:2380
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 251-980-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ES5235000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater