missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acebutololhydrochlorid

Artikelnummer. 15465959
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465959 10 g 10g
15445959 1 g 1g
15455959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15465959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63790.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kardioselektiv beta-adrenerg blokker | CAS: 34381-68-5 | C18H29ClN2O4 | 372,89 g/mol

Kardioselektiv beta-adrenerg blokker

Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34381-68-5
Molekylær formel C18H29ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 372.89
MDL nummer MFCD00078860
InChI nøgle KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N
Synonym acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn
PubChem CID 441307
ChEBI CHEBI:2380
IUPAC navn hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride
SMIL [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acebutolol hydrochloride
Smeltepunkt 141 °C til 143 °C
Farve Hvid
Mængde 10 g
Merck Index 14,19
Formel vægt 372.89
Fysisk form Pulver

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.