missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acebilustat, MedChemExpress
Beskrivelse
Acebilustat (CTX-4430) is a leukotriene A4 hydrolase inhibitor, used for an oral antiinflammatory drug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acebilustat |
| CAS | 943764-99-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H27N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | CTX-4430 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (34.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(CN2[C@](C3)([H])CN(CC4=CC=C(OC5=CC=C(C6=NC=CO6)C=C5)C=C4)[C@]3([H])C2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.54 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?