Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ Sprængstof E2 HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Opnå baseline-opløsning af alle 14 sprængstoffer, der er opført i EPA SW-846 Method 8330 med Thermo Scientific™ Acclaim™ Sprængstoffer E2 LC kolonner, nitroaromatics og nitraminer ved HPLC. Deres unikke kolonnekemi leverer overlegen opløsning med komplementære selektiviteter. Brug E1-kolonnen (tilgængelig separat) som en direkte erstatning for ODS-kolonner til primær analyse. Brug derefter E2-kolonnen som enten en primær eller en bekræftende kolonne. Ændr nemt adskillelsesbetingelserne for E2-søjlen for at rumme et bredere anvendelsesområde, herunder analyse af sprængstoffer uden for USA EPA-metode 8330.
- Reproducerbar ydeevne
- Simple isokratiske elueringsbetingelser
- Unikke selektiviteter til adskillelse af andre nitroaromatiske molekyler
- Robuste søjler med god parti-til-parti-reproducerbarhed
- Udviklet, fremstillet og testet for at imødekomme behovene for specifikke applikationer
- Kolonner giver overlegen opløsning med brugervenlighed
- Brugstestet for at garantere ensartede adskillelser
- Ideel selektivitet til adskillelse af specifikke målanalytter
- Fremragende topformer
- Ydeevne testet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 11600 psi (800 bar) |
| Metal Urenhed | <10,0 ppm total metal,< 3,0 ppm individuelt metal |
| Partikelform | Kugleformet |
| Partikelstørrelse | 2.2μ m |
| pH | 2,5 til 7,5 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.