Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11391983 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
3.0 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2,2 μm
2.2μ m
3 μm
5 μm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 2 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonneformat Pakningsstørrelse
11391983 150 mm 2.1 mm 2.2μ m Analytisk kolonne Hver
11371773 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11391773 150 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11301783 250 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11311783 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11321783 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11331783 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11341783 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11322073 250 mm 2.1 mm 2,2 μm Analytisk kolonne Hver
11321993 100 mm 3 mm 2,2 μm Analytisk kolonne Hver
11381983 100 mm 2.1 mm 2.2μ m Analytisk kolonne Hver
11371983 50 mm 2.1 mm 2,2 μm Analytisk kolonne Hver
11361983 30 mm 2.1 mm 2,2 μm Analytisk kolonne Hver
11361973 10 mm 3 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 2 stk. Pakke med 2
11311923 10 mm 4.6 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 2 stk. Pakke med 2
11331733 10 mm 2.1 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 2 stk. Pakke med 2
11371903 150 mm 3.0 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11351763 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11361763 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11371763 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11381763 50 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11391763 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
11301773 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 11391983 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 072617
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Opnå enestående ydeevne og maksimal opløsning til omvendt faseseparation af analytter med moderat hydrofobicitet.
Til omvendt faseseparation af analytter med moderat hydrofobicitet, brug Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 LC kolonner. Disse højtydende kolonner giver selektivitet, der svarer til Acclaim 120 C18 kolonner med en forudsigelig elueringsrækkefølge, men mindre retention. Forbindelser eluerer hurtigere, hvilket giver hurtigere adskillelser. Den unikke kemi af tæt bundne C8-ligander på et ultrarent, sfærisk, porøst silicasubstrat giver Acclaim 120 C8-søjlerne fremragende effektivitet.
Højtydende omvendt fasesøjler til adskillelse af små molekyler
  • Lav silanolaktivitet for fremragende topformer
  • Reproducerbar kolonne-til-kolonne ydeevne
  • Ekstremt lav blødning, fuldt kompatibel med MS
  • Stabil mellem pH 2 og 8
  • Fås i 2,2, 3 og μ5 m partikelstørrelser og 4,6, 3,0 og 2,1 mm diametre med en gennemsnitlig porediameter på 120Å
  • Fås også i 2,2 μm RSLC-format for pålidelige, hurtige adskillelser
Om Acclaim-familien af HPLC-kolonner
Opnå de høje standarder, der er fastsat af moderne HPLC- og LC/MS-metoder med Acclaim-familien af omvendt fase-søjler. Disse silica-baserede søjler med avancerede søjlebindings- og endeafdækningsteknologier giver komplementær selektivitet, høj søjleeffektivitet og ultrahøj opløsning til en lang række applikationer.
  • Bredt spektrum af stationære faser, inklusive konventionelle C8- og C18-faser, polære indlejrede faser og specialfaser inklusive bredpore, er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke applikationsbehov
  • Ydeevnetestet for at sikre høj kvalitet og pålidelighed for farmaceutiske, biofarmaceutiske, miljømæssige, fødevarer og andre industrielle kromatografiske separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 11600 psi (800 bar)
Partikelstørrelse 2.2μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Mængde Hver
Overfladeareal 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Anerkendelse
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.