Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler
Bruges til tryptiske, naturlige og syntetiske peptidanalyser i høj opløsning. Dens høje belastningskapacitet er enestående for lavt indhold af peptider i komplekse proteomiske prøver.
Brand:  Thermo Scientific™ 164739
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15820705
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
NanoViper Column
LC/MS, ESI-MS
7250 psi (500 bar)
2 to 8
450 m²/g
L1
nanoLC
15%
Yes
Fused Silica
0.075 mm
500 mm
3 μm
100 Å
60°C
C18
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Analytical Column
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-søjler >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.