Få mere at vide
Merck Tilbehør til Samplicity™ Filtreringssystemer
Skal bruges sammen med Samplicity™ G2 filtreringssystem.
Brand: Merck SAMTUBING
500.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Description
Skal bruges sammen med Samplicity™ G2 filtreringssystem.
Drevet af vakuum tager systemet minimal manuel indsats for at filtrere 1 til 8 prøver ind i standard HPLC-hætteglas på sekunder, med højere genvinding end sprøjtefiltre giver.
Specifications
Samplicity G2 filtreringssystem | |
Ikke steril | |
1 hv. | |
Rørsætsamling |
Silikone | |
Analytisk prøveforberedelse; Højtydende væskekromatografi (HPLC) | |
1 stk. |
Sterile Millex - Syringe Filters You Can Trust
Filstørrelse: 558.6 kB
Product Content Correction
Product Title
Merck Tilbehør til Samplicity™ Filtreringssystemer > Rørsæt montering
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction