Få mere at vide
Merck Tilbehør til Samplicity™ Filtreringssystemer
Shop alle Merck produkter
Type:
Rørsætsamling
Udskiftningslåg
Materiale:
Silikone
Termoplastisk elastomer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Skal bruges sammen med Samplicity™ G2 filtreringssystem.
Drevet af vakuum tager systemet minimal manuel indsats for at filtrere 1 til 8 prøver ind i standard HPLC-hætteglas på sekunder, med højere genvinding end sprøjtefiltre giver.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | Usterilt låg med låger til fastgørelse af Millex filtre/tragte til HPLC-rør |
| Til brug med (udstyr) | Samplicity G2 Filtreringssystem med Millex Filtre |
| Materiale | Termoplastisk elastomer |
| Til brug med (applikation) | Analytisk prøveforberedelse; Højtydende væskekromatografi (HPLC) |
| Materiale til hus | PVDF |
| Mængde | 1 stk. |
| Tilstrækkelig til | Op til 8 prøver |
| Type | Udskiftningslåg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu