Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport med silikonestik
BINDER™ Adgangsport med silikonestik er en mulighed for brug med konstante klimakamre KBF-S og KBF-S ECO
Brand: BINDER™ 8012-2075
7214.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Adgangsport
- Med silikoneprop
- Til brug med Konstant Klimakamre KBF-S og KBF-S ECO
Tekniske data
Adgangsport med silikoneprop - 100 mm, top | |
Stål | |
Topposition | |
3,9 tommer. |
BINDER Chambers Series KBF-S og KBF-S ECO | |
Adgangsport | |
Silikone stik | |
100 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BINDER™ Adgangsport med silikonestik > Diameter: 100 mm, Position: top
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion