Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport med silikonestik
Artikelnummer. p-7235805 Shop alle BINDER produkter
Diameter (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
Funktioner:
Højre position
Topposition
Venstre position
Artikelnummer. 17333663
Brand: BINDER™ 80122071
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BINDER™ Adgangsport med silikonestik er en mulighed for brug med konstante klimakamre KBF-S og KBF-S ECO
  • Adgangsport
  • Med silikoneprop
  • Til brug med Konstant Klimakamre KBF-S og KBF-S ECO
Tekniske data
Oversigt Adgangsport med silikoneprop - 30 mm, højre
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series KBF-S og KBF-S ECO
Materiale Stål
Type Adgangsport
Funktioner Højre position
Inkluderer Silikone stik
Diameter (engelsk) 1,2 tommer
Diameter (metrisk) 30 mm