Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport med silikonestik
BINDER™ Adgangsport med silikonestik er en mulighed for brug med konstante klimakamre KBF-S og KBF-S ECO
Brand: BINDER™ 8012-2071
3864.78 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Adgangsport
- Med silikoneprop
- Til brug med Konstant Klimakamre KBF-S og KBF-S ECO
Tekniske data
Adgangsport med silikoneprop - 30 mm, højre | |
Stål | |
Højre position | |
1,2 tommer |
BINDER Chambers Series KBF-S og KBF-S ECO | |
Adgangsport | |
Silikone stik | |
30 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BINDER™ Adgangsport med silikonestik > Diameter: 30 mm, Position: højre
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion