Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acarbose, 95%
A reversible alpha-glucosidase inhibitor
1104.49 DKK - 2268.69 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 56180-94-0 |
|---|---|
| Molekylær formel | C25H43NO18 |
| Molekylvægt (g/mol) | 645.608 |
| MDL nummer | MFCD00869592 |
| InChI nøgle | XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N |
| Synonym | acarbose |
| PubChem CID | 131674886 |
| IUPAC navn | (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol |
| SMIL | CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15434279
|
Thermo Scientific™
J61737.03 |
1g |
1104.49 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15444279
|
Thermo Scientific™
J61737.04 |
2g |
1731.37 DKK
2g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15454279
|
Thermo Scientific™
J61737.06 |
5g |
2268.69 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Kemiske identifikatorer
| 56180-94-0 | |
| 645.608 | |
| XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N | |
| 131674886 | |
| CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO |
| C25H43NO18 | |
| MFCD00869592 | |
| acarbose | |
| (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol |
Tekniske data
| Acarbose | |
| C25H43NO18 | |
| 14,18 | |
| Soluble in water. | |
| CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO | |
| 645.608 | |
| 645.61 |
| 56180-94-0 | |
| MFCD00869592 | |
| acarbose | |
| XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N | |
| (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol | |
| 131674886 | |
| 95% |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 260-030-7
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures