missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Acarbose, 95%

A reversible alpha-glucosidase inhibitor

Brand:  Thermo Scientific™ J61737.03

Mængde 1g

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 15434279

  • 1104.49 DKK / 1g

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
A reversible alpha-glucosidase inhibitorAcarbose is used as a reversible alfa-glucosidase inhibitor. It acts as an anti-diabetic drug, which finds useful application to treat type 2 diabetes mellitus and prediabetes. It is also employed for Hepatitis. It also acts as a beta glucosidase inhibitor, antihyperlipidaemia and antiobesity.

Solubility
Soluble in water.

Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

56180-94-0
645.608
XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
131674886
CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO
C25H43NO18
MFCD00869592
acarbose
(3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol

Tekniske data

Acarbose
C25H43NO18
1g
acarbose
XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
(3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol
131674886
95%
56180-94-0
MFCD00869592
14,18
Soluble in water.
CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO
645.608
645.61
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.