Få mere at vide
Acalisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491477 50 mg
16485936 100 mg
16485268 10 mg
16447987 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12644
MedChemExpress Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.
Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acalisib
CAS 870281-34-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H16FN7O
Mængde 50 mg
Synonym GS-9820 CAL-120
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (311.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)C)=NC5=C1C=C(F)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 401.4
Formel vægt 401.4
Procent renhed 99.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease