Få mere at vide
AC260584, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482948
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482948 10 mg -
16424276 100 mg -
16409526 50 mg -
16405697 5 mg 5mg
16400639 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16482948 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100336
MedChemExpress AC260584 is an M1 muscarinic receptor allosteric agonist with a pEC50 of 7.6.
AC260584 is an M1 muscarinic receptor allosteric agonist with a pEC50 of 7.6.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AC260584
CAS 560083-42-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H29FN2O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.49 mM)
SMIL O=C1COC2=CC(F)=CC=C2N1CCCN3CCC(CCCC)CC3
Molekylvægt (g/mol) 348.45
Formel vægt 348.45
Procent renhed 99.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation