missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AC-55541, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496038
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496038 10 mg
16458647 5 mg
16402187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AC-55541 is a highly selective protease-activated receptor 2 (PAR2) agonist (pEC50=6.7), displays no activity at other PAR subtypes or at over 30 other receptors involved in nociception and inflammation. AC-55541 has pEC50 values of 5.9 and 6.6 in PI hydrolysis assays and Ca2+ mobilization assays and exhibits pronociceptive activity in vivo.

AC-55541 is a highly selective protease-activated receptor 2 (PAR2) agonist (pEC50=6.7), displays no activity at other PAR subtypes or at over 30 other receptors involved in nociception and inflammation. AC-55541 has pEC50 values of 5.9 and 6.6 in PI hydrolysis assays and Ca2+ mobilization assays and exhibits pronociceptive activity in vivo.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AC-55541
CAS 916170-19-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H20BrN5O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (98.39 mM)
SMIL O=C(NC(C(C1=CC=CC=C12)=NNC2=O)C(N/N=C(C)/C3=CC=CC(Br)=C3)=O)C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 518.36
Formel vægt 518.36
Procent renhed 99.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.