Få mere at vide
ABT-702 dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483798
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483798 10 mg -
16480177 50 mg -
16446527 5 mg -
16434856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483798 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103161
MedChemExpress ABT-702 dihydrochloride is a potent adenosine kinase (AK) inhibitor (IC50=1.7 nM).
ABT-702 dihydrochloride is a potent adenosine kinase (AK) inhibitor (IC50=1.7 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ABT-702 dihydrochloride
CAS 1188890-28-9
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21BrCl2N6O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (62.15 mM)
SMIL NC1=C(C(C2=CC=CC(Br)=C2)=CC(C3=CC=C(N4CCOCC4)N=C3)=N5)C5=NC=N1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 536.25
Formel vægt 536.25
Procent renhed 96.36%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation