Få mere at vide
ABT-639, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471849
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471849 1 mg 1mg
16470328 5 mg -
16437868 10 mg -
16413817 50 mg -
16407686 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16471849 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19721
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress ABT-639 is a novel, peripherally acting, selective T-type Ca2+ channel blocker.
ABT-639 is a novel, peripherally acting, selective T-type Ca2+ channel blocker.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ABT-639
CAS 1235560-28-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20ClF2N3O3S
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (21.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=S(C1=CC(C(N2C[C@](CCC3)([H])N3CC2)=O)=C(Cl)C=C1F)(NC4=CC=CC=C4F)=O
Molekylvægt (g/mol) 455.91
Formel vægt 455.91
Procent renhed 98.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation