Få mere at vide
ABT-072, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456197
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16456197 5 mg
16440456 20 mg
16413478 10 mg
16410829 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16456197 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101634
MedChemExpress ABT-072 is an orally active and potent non-nucleoside HCV NS5B polymerase inhibitor (HCV GT1a EC50=1 nM; HCV GT1b EC50=0.3 nM).
ABT-072 is an orally active and potent non-nucleoside HCV NS5B polymerase inhibitor (HCV GT1a EC50=1 nM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ABT-072
CAS 1132936-00-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H27N3O5S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 80 mg/mL (170.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL CS(=O)(NC1=CC=C(/C=C/C2=CC(N(C(N3)=O)C=CC3=O)=CC(C(C)(C)C)=C2OC)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 469.55
Formel vægt 469.55
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus