Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-mix, ROX
ABsolute Blå qPCR-blandinger bruger Thermo-Start Taq hot start enzym for øget følsomhed.
5170.00 DKK - 19050.00 DKK
Tekniske data
Koncentration 2X
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Antal reaktioner Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Antal reaktioner Pris Antal & tilgængelighed  
11862153
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
AB4138B
1600 reaktioner
19050.00 DKK
1600 reaktioner
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11872153
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
AB4139A
400 reaktioner
5170.00 DKK
400 reaktioner
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific™ ABsolute Blå qPCR-blandinger indeholder et inert blåt farvestof, der markant forbedrer kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket muliggør hurtig og nem verifikation af, at masterblandingen er blevet dispenseret.
  • Høj ydeevne - ABsolute følsomhed, konsistens& bekvemmelighed
  • Forbedret kontrast og reducerede fejl - identificer nemt korrekt aliquoteret reaktionsblanding i alle plader og rør
  • Universal - kompatibel med alle større qPCR-platforme
  • Tilpasningsbar - fås med forskellige ROX passive referencefarvestofkoncentrationer
Tekniske data
Tekniske data
2X
Rør
qPCR
Standard
ABsolute Blå
2 X
Primer-sonde
Høj
Taq-DNA-polymerase
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
qPCR-blanding
DNA, dsDNA
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-mix, ROX