Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-mix, ROX
Artikelnummer. 11862153
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Artikelnummer. 11862153
Brand: Thermo Scientific™ AB4138B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ABsolute Blå qPCR-blandinger bruger Thermo-Start Taq hot start enzym for øget følsomhed.
Thermo Scientific™ ABsolute Blå qPCR-blandinger indeholder et inert blåt farvestof, der markant forbedrer kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket muliggør hurtig og nem verifikation af, at masterblandingen er blevet dispenseret.
  • Høj ydeevne - ABsolute følsomhed, konsistens& bekvemmelighed
  • Forbedret kontrast og reducerede fejl - identificer nemt korrekt aliquoteret reaktionsblanding i alle plader og rør
  • Universal - kompatibel med alle større qPCR-platforme
  • Tilpasningsbar - fås med forskellige ROX passive referencefarvestofkoncentrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 16 x 1,25 ml ABsolute Blå QPCR ROX Bland (2X)
Tilstrækkelig til 1600 x 25μ L reaktioner.
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje ABsolute Blå
Produkttype qPCR-blanding
Mængde 1.600 reaktioner
Tilstrækkelig til 1600 reaktioner
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 1600 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 20 mL