Få mere at vide
Abnova™ Fluorescerende In Situ Hybridization (FISH) buffer
Artikelnummer. 16082368
Mængde:
1 ml
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 16082368
Brand: Abnova™ U0028.1mL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til ydeevne med FISH-sonder
Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Oversigt FISH Hybridization Buffer er optimeret til ydeevne med FISH-prober og indeholder dextransulfat, formamid og SSC (pH 7,0).
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Produkttype FISH hybridiseringsbuffer (1 ml)
Mængde 1 ml