Få mere at vide
Abiraterone metabolite 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Abiraterone metabolite 1 is a 5β-reduced metabolite of abiraterone. Abiraterone, a steroidal drug, inhibits CYP17A1, blocks androgen synthesis and prolongs survival in prostate cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abiraterone metabolite 1 |
| CAS | 1940176-03-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H33NO |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3β-OH-5α-Abi |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (71.12 mM) |
| SMIL | C[C@@]12C(C3=CN=CC=C3)=CC[C@]1([C@@]4(CC[C@@]5([H])[C@@](C)([C@]4(CC2)[H])CC[C@@H](C5)O)[H])[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.52 |
| Vis mere |