missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abiraterone, MedChemExpress
Beskrivelse
Abiraterone is a potent and irreversible CYP17A1 inhibitor with antiandrogen activity, which inhibits both the 17α-hydroxylase and 17,20-lyase activity of the cytochrome p450 enzyme CYP17 with IC50s of 2.5 nM and 15 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abiraterone |
| CAS | 154229-19-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H31NO |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | CB-7598 |
| Opløselighedsinformation | DMF : 8.75 mg/mL (25.04 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 5.4 mg/mL (15.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (14.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]12C(C3=CN=CC=C3)=CC[C@]1([C@@]4(CC=C5[C@@](C)([C@]4(CC2)[H])CC[C@@H](C5)O)[H])[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.51 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?