Få mere at vide
Abexinostat, MedChemExpress
Beskrivelse
Abexinostat (CRA 024781) is a novel pan-HDAC inhibitor mostly targeting HDAC1 with Ki of 7 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abexinostat |
| CAS | 783355-60-2 |
| Farve | Light Nude |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23N3O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CRA 024781 PCI-24781 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 3.33 mg/mL (8.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCCOC1=CC=C(C=C1)C(NO)=O)C2=C(C3=CC=CC=C3O2)CN(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.42 |
| Vis mere |