Få mere at vide
Abemaciclib methanesulfonate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16417086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16417086 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16417086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16297
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Abemaciclib methanesulfonate (LY2835219 methanesulfonate) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50s of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Abemaciclib methanesulfonate (LY2835219 methanesulfonate) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50s of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abemaciclib methanesulfonate
CAS 1231930-82-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H36F2N8O3S
Mængde 100 mg
Synonym LY2835219 methanesulfonate
Opløselighedsinformation H2O : 125 mg/mL (207.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (16.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL CC(N1C2=CC(C3=NC(NC4=NC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=NC=C3F)=CC(F)=C2N=C1C)C.CS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 602.7
Formel vægt 602.7
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease