Få mere at vide
Abemaciclib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491216
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491216 200 mg
16479567 5 mg
16441806 500 mg
16427086 100 mg
16417028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16491216 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16297A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abemaciclib
CAS 1231929-97-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H32F2N8
Mængde 200 mg
Synonym LY2835219
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (9.87 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC2=C(F)C=C(C3=NC(NC4=NC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=NC=C3F)C=C2N1C(C)C
Molekylvægt (g/mol) 506.59
Formel vægt 506.59
Procent renhed 99.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease