Få mere at vide
Abacavir (1,0 mg/ml i Methanol), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Abacavir |
| CAS | 136470-78-5 |
| Molekylær formel | C14 H18 N6 O |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Synonym | Abacavir, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S-cis)-, (1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, 1592U89, ABC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1 |
| IUPAC navn | [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vægt | 286.1542 |