Få mere at vide
AB-423, MedChemExpress
Beskrivelse
AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AB-423 |
| CAS | 1572510-80-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H17F3N2O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.81 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(F)C(F)=C1)C2=CC(S(=O)(N[C@H](C)CC)=O)=CC=C2F |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.39 |
| Formel vægt | 386.39 |
| Vis mere |