Få mere at vide
Gibco™ AAV-MAX pAAV-CMV-emGFP vektor
Artikelnummer. 17895187 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 rør
Artikelnummer. Mængde
17895187 1 rør
1 options
Artikelnummer. 17895187 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A47680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
De Gibco™ AAV-MAX kontrolplasmider kan bruges til at producere adeno-associeret virus serotype 2 (AAV2), der udtrykker GFP.
De Gibco AAV-MAX kontrolplasmider kan bruges til at producere adeno-associeret virus serotype 2 (AAV2), der udtrykker GFP. De tre plasmider inkluderer: pAAV-CMV-emGFP, en pAAV-Rep2Cap2 og pHelper. Disse tre plasmider skal bruges med en HEK293-cellelinje, der stabilt udtrykker adenovirus El-genet. pAAV-CMV-emGFP er et overførselsplasmid, pAAV-Rep2Cap2 er et Rep/Cap-plasmid, og pHelperen er et hjælperplasmid.
• Standalone plasmider giver fleksibilitet til at optimere plasmidforhold
• Når det bruges sammen, fungerer det som en positiv kontrol for AAV2-GFP-produktion med AAV-MAX Helper-Free AAV-produktionssystem (kat. nr. A51217)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 mg/mL
Produkttype Plasmid
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje AAV-MAX
Mængde 1 rør
Forsendelsestilstand Is
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring •1 x 0,75 ml rør, 1 mg/ml
Opbevares ved -20 °C.
Leveringstype Transfektion
Udtrykssystem Pattedyr