Få mere at vide
Gibco™ AAV-MAX hjælperfrit AAV-produktionssystemsæt, uden lyseringsbuffer
Artikelnummer. 17836511 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17836511 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17836511 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A54824
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
De Gibco™ AAV-MAX hjælperfrit AAV-produktionssystem er en skalerbar platform med høj titer til suspension af AAV-produktion. Den er baseret på en suspensionskultur med høj densitet af klonale 293F-afledte virale produktionsceller 2.0 i viralt produktionsmedium.
  • En skalerbar platform med høj titer til suspension af AAV-produktion
  • Baseret på en suspensionskultur med høj densitet af klonale 293F-afledte virale produktionsceller 2.0 i viralt produktionsmedium
  • Optimale virale titere medieres af vores avancerede lipid nanopartikel transfektionsreagens i kombination med en ny produktionsforstærker
  • Komponenterne er designet til at fungere synergistisk, hvilket resulterer i maksimale titere og eliminerer behovet for at optimere reagenser og protokoller
  • Bemærk, denne version af sættet indeholder ikke AAV-MAX Lysis Buffer
  • For at købe sættet inklusive AAV-MAX Lysis Buffer, se venligst A51217
  • Alle komponenter kan også købes separat
Funktionerne i AAV-MAX Helper-Free AAV-produktionssystem inkluderer:
  • Komponenter arbejder synergistisk for at producere høje AAV-titere større end 5x10 10 vg/mL (urenset)
  • Suspensionsbaseret system har skalerbare protokoller fra rystekolbe til bioreaktorskala
  • Forenklet workflow —strømlinet protokol ved hjælp af hjælpevirusfri tredobbelt transfektion
  • Klonal, 293F-afledt, højproducerende cellelinje
  • Robuste transfektionsprotokoller kan tilpasses til transfektion i stor skala
Komponenterne i AAV-MAX System Kit inkluderer:
  • 1 hætteglas med virale produktionsceller 2.0
  • 1 L viralt produktionsmedium
  • 1 AAV-MAX Transfektionssæt til 1 L produktion
  • 100 ml Viral-Plex Kompleksdannelsesbuffer
  • 100 ml GlutaMAX™ Supplement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller 2.0
Celletype Nyre (embryonal)
Produkttype AAV produktionssystem
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) AAV produktion
Produktlinje AAV-MAX
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring •1 hætteglas virale produktionsceller 2.0
• 1 L viralt produktionsmedium
• 1 AAV-MAX Transfektionssæt (til 1 L produktion)
• 100 ml Viral-Plex Kompleksdannelsesbuffer
• 100 ml GlutaMAX
Kultur Type Suspensionscellekultur