Få mere at vide
Gibco™ AAV-MAX kontrolplasmidsæt
Artikelnummer. 17875057 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17875057 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17875057 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A47672
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
De Gibco™ AAV-MAX Control Plasmids Kit består af en optimeret blanding af tre plasmider, der er nødvendige for at producere adeno-associeret virus serotype 2 (AAV2), der udtrykker GFP: pAAV-CMV-emGFP, pAAV-Rep2Cap2 og pHelper.
De Gibco AAV-MAX Control Plasmids Kit består af en optimeret blanding af tre plasmider, der er nødvendige for at producere adeno-associeret virus serotype 2 (AAV2), der udtrykker GFP: pAAV-CMV-emGFP, pAAV-Rep2Cap2 og pHelper. Disse tre plasmider skal bruges med en HEK293-cellelinje, der stabilt udtrykker adenovirus El-genet. Sættet indeholder en optimeret blanding af de tre plasmider, samt et separat rør af hvert af de tre plasmider, som gør det muligt for brugeren at anvende dem på selvstændig måde og ændre forholdet.
• Sparer procesudviklingstid med optimerede plasmidforhold
• Fungerer som en positiv kontrol for AAV2-GFP-produktion med AAV-MAX Helper-Free AAV-produktionssystem (kat. nr. A51217)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 mg/mL
Produkttype Plasmid
Produktlinje AAV-MAX
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Is
Format Sæt
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring •1 rør indeholdende blanding af alle tre plasmider, 1,5 ml
• 1 rør af hver af de tre plasmider alene, 0,75 mL
Opbevares ved– 20 °C.
Leveringstype Transfektion
Udtrykssystem Pattedyr