Få mere at vide
A939572, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16488088 10 mg -
16410558 5 mg 5mg
16410356 2 mg -
16484007 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50709
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress A939572 is a potent, and orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50 values of mSCD1 and hSCD1, respectively.
A939572 is a potent, and orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50 values of mSCD1 and hSCD1, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A939572
CAS 1032229-33-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22ClN3O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (257.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(N1CCC(OC2=C(Cl)C=CC=C2)CC1)NC3=CC=CC(C(NC)=O)=C3
Molekylvægt (g/mol) 387.86
Formel vægt 387.86
Procent renhed 99.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death