Få mere at vide
A-867744, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481237
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16481237 50 mg -
16465756 100 mg 100mg
16444998 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481237 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12149
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A-867744
CAS 1000279-69-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19ClN2O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 402.89
Formel vægt 402.89
Procent renhed 95.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation