Få mere at vide
A 839977, MedChemExpress
Beskrivelse
A 839977 is a P2X7 selective antagonist
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A 839977 |
| CAS | 870061-27-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H14Cl2N6O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.98 mM) |
| SMIL | ClC1=C(Cl)C(N2N=NN=C2NCC3=CC=CC=C3OC4=NC=CC=C4)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.26 |
| Formel vægt | 413.26 |
| Vis mere |