Få mere at vide
A 83-01, TRC
Artikelnummer. 30138123
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138123 10 mg
30136129 50 mg
17977394 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA10121010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 909910-43-6
Molekylær formel C25 H19 N5 S
Molekylvægt (g/mol) 421.52
Synonym A 83-01, 3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
IUPAC navn 3-(6-methyl-2-pyridyl)-N-phenyl-4-(4-quinolyl)pyrazol-1-carbothioamid
SMIL Cc1cccc(n1)c2nn(cc2c3ccnc4ccccc34)C(=S)Nc5ccccc5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
Formel vægt 421.1361