Få mere at vide
A 83-01, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31) |
| Formel vægt | 421.1361 |