missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
A 77-1726, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7- |
| Formel vægt | 270.0616 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?