Få mere at vide
A-740003, MedChemExpress
Beskrivelse
A-740003 is a potent, selective and competitive P2X7 receptor antagonist with IC50 values are 18 and 40 nM for rat and human P2X7 receptors, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-740003 |
| CAS | 861393-28-4 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H30N6O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#C/N=C(NC(NC(CC1=CC(OC)=C(C=C1)OC)=O)C(C)(C)C)\NC2=CC=CC3=NC=CC=C23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.55 |
| Formel vægt | 474.55 |
| Vis mere |