Få mere at vide
Tygon A-60-G Chemical Dispensing Tubing
Specielt formuleret slange giver fremragende modstandsdygtighed over for uorganiske væsker
Brand:  Tygon 50106-61
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30053776
  • 1839.86 DKK / 15m
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. Fremragende modstandsdygtighed over for varme, UV og ozon. Bruges i temperaturer fra -60 °C til 135 °C (-75 F °til 275 °F). Høj bøjningstræthedsstyrke ideel —til brug i peristaltiske pumper. Varmforsegles, ingen —fittings er nødvendige for at forbinde rør
Tekniske data
Tekniske data
3/8 tommer
5/8 tommer.
Sort
Tygon A-60-G
50 ft.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Tygon A-60-G Chemical Dispensing Tubing > 5/8 in., 3/8 in.