Få mere at vide
Cole-Parmer Sort TPE rør
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
13/16 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Pakningsstørrelse:
7.6m
Beskrivelse
Overfør sikkert kemikalier og kaustiske opløsninger, herunder desinfektionsmidler, sæbe og blæk. Vil ikke revne eller svække —og sikre længere pumpelevetid i krævende applikationer. Konstrueret til at modstå slid og vejrlig. E in., fremragende fle in., ural træthed og slidstyrke. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 3/8 tommer |
| Materiale | TPE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5/8 tommer. |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Steriliseringsmetode | Nej |
| Farve | Sort |